Fortfahren mit
H9394
Hanks-Salze -Lösung
Modified, with sodium bicarbonate, without calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
HBSS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.011 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Hanks′ Balanced Salt Solution wird für Suspensionskulturen oder in Fällen, in denen Verklumpung ein Problem darstellt empfohlen.
Application
Hanks′ Balanced Salt Solution wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente des Kulturmediums zur Kultivierung von kortikalen Scheiben der Maus
  • als Komponente des Dissoziationspuffers für die Inkubation von humanen induzierten pluripotenten Stammzellen (hiPSC) und hiPSC-abgeleiteten Kardiomyozyten (CM)
  • für die In-situ-Perfusion von Mäuseleber
Biochem/physiol Actions
In Zellkultur spielt eine Balanced Salt Solution mehrere Rollen, zum Beispiel als Bewässerungs-, Transport- und Verdünnungsflüssigkeit, während sie das intra- und extrazelluläre osmotische Gleichgewicht erhält. Außerdem stellt sie den Zellen Wasser sowie große Mengen anorganischer Ionen bereit, die wesentlich für einen normalen Zellmetabolismus sind. Sie ist auch an der Bereitstellung eines Puffersystems zur Haltung des Mediums im optimalen pH-Bereich (7,2–7,6) beteiligt und stellt die Hauptenergiequelle für den Zellmetabolismus bereit.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H664855021CH8264
description
Modified, with sodium bicarbonate, without calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Modified, with sodium bicarbonate, without phenol red, calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
HBSS Modified, with phenol red, without calcium, without magnesium, liquid
description
Modified, with sodium bicarbonate, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile
sterility
sterile-filtered
components
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.011 g/L
components
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: no
components
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Hanks’ salts (2% CO2): yes
components
phenol red: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 0.35 g/L
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hanks-Salze -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. After opening the container of H9394-500mL solution, how long is the product good for before requiring to discard?
    1 answer
    1. The minimum shelf life exclusively refers to originally sealed packages stored under adequate conditions as shown on the label, on the technical data sheet or indicated on our homepage.
      The shelf life after opening is depending on various factors (e.g. storage temperatures, humidity, atmosphere, etc.) which might affect the stability after opening. Influencing outside factors can not be considered by the company .
      Ideally, if the product is handled according to good laboratory practices and stored under the prescribed conditions, the shelf life after opening tends to coincide with the expiry date of the unopened package. However, it remains the user's responsibility to define the stability criteria of the product after opening/during use.