Fortfahren mit
H6648
Hanks-Salze -Lösung
Modified, with sodium bicarbonate, without phenol red, calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
HBSS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: no
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Die wesentliche Funktion von Balanced Salt Solution nach Hanks′ ist die Erhaltung des pH-Werts sowie des osmotischen Gleichgewichts. Das Produkt versorgt die Zellen außerdem mit Wasser und essenziellen anorganischen Ionen.
Formulierung: Hier klicken.
Application
Balanced Salt Solution nach Hanks wird wie folgt verwendet:
  • Zur Untersuchung des Abbaus und der zytotoxischen Wirkungen des Verbundmaterials und der Ionen- und/oder Magnetitfreisetzung der Gerüste.
  • Zur Messung der Stabilität des magnetischen Gerüstmaterials in Knochen-Tissue-Engineering.
  • Zur fluorometrischen Messung von intrazellulären Calciumkonzentrationen [Ca2+].
  • Zum Isolieren von polymorphonukleären Leukozyten (PMN) aus Nabelschnurblut.
  • Zur Beurteilung von Atemwegsentzündungen bei Mäusen.
Other Notes
Phenolrot stört das Wachstum mancher Zellen bei Klonierungsdichten. Verwenden Sie dieses Medium für das Wachstum von Zellen mit geringen Dichten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
55021CH8264H4385
description
Modified, with sodium bicarbonate, without phenol red, calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
HBSS Modified, with phenol red, without calcium, without magnesium, liquid
description
Modified, with sodium bicarbonate, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
10 ×, Modified, without calcium, magnesium or sodium bicarbonate
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile
sterility
sterile-filtered
sterility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
components
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: no
components
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Hanks’ salts (2% CO2): yes
components
phenol red: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 0.35 g/L
components
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hanks-Salze -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)