Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 275,00 | |
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 880,00 € 748,00 |
Über diesen Artikel
biological source
Streptomyces hygroscopicus
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: 7.5 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1C[C@H](C)[C@@H](OC)C2=CC(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1OC)C2=O
InChI
1S/C30H42N2O9/c1-16-10-9-11-23(37-5)28(41-30(31)36)18(3)12-17(2)27(40-8)24(38-6)13-19(4)26(39-7)21-14-20(33)15-22(25(21)34)32-29(16)35/h9-12,14-15,17,19,23-24,26-28H,13H2,1-8H3,(H2,31,36)(H,32,35)/b11-9-,16-10+,18-12+/t17-,19-,23-,24-,26+,27+,28-/m0/s1
InChI key
MCAHMSDENAOJFZ-BVXDHVRPSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 7.5 mg/mL | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble | solubility H2O: 50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 30 days.) | solubility - |
| color yellow | color faintly brown to brown, white to beige | color faintly brown to brown, white to beige | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H6649-1MG | 04061826132074 |
| H6649-.1MG | 04061832448930 |