Fortfahren mit
H3274
Hygromycin B aus Streptomyces hygroscopicus
powder, non-animal origin, suitable for cell culture and insect cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Hygromycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 606,00
5 x 100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 704,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H37N3O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.52
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
250-545-5
MDL number:
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hygromycin B aus Streptomyces hygroscopicus, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
biological source
Streptomyces hygroscopicus
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
concentration
≥60% (HPLC)
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
faintly brown to brown, white to beige
(1) 7.1, (2) 8.8
mp
160-180 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 30 days.)
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
General description
Chemische Struktur: Aminoglycosid
Aminoglykoside sind die am häufigsten eingesetzte Klasse der Antibiotika, die auf Ribsome abzielen. Hygromycin B ist ein Aminocyclitol-Antibiotikum. Der Organismus S. hygroscopicus enthält eine Phosphotransferase(HPH)-Aktivität, die Hygromycin B phosphorylisiert, was die Autoimmunreaktion gegen die toxische Wirkung des Arzneimittels unterstützt.
Application
Hygromycin B ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das aus Streptomyces hygroscopicus isoliert wird. Es wird zur Untersuchung der Proteinsynthese auf Ebene der 70 S-Ribosomtranslokation und mRNA-Template-Fehllesung verwendet, als Antivirusmittel durch die selektive Penetration von durch die Virusinfektion permeabel gemachten Zellen und Translationshemmung, und als Selektionsmittel für mit Hygromycinresistenzgen umgewandelte Zellen. Es wird zur Verwendung als Selektionsmittel zu 100 bis 800 μg/mL empfohlen, insbesondere zu 100 μg/mL für Prokaryoten, 200 μg/mL für niedere Eukaryoten und 150 bis 400 μg/mL für höhere Eukaryoten.
Hygromycin B-Antibiotikum wird für die Hygro-Resistenzwirkung in folgenden Zellen eingesetzt:
  • Transfizierte 293T-Zellen mit einer Mischung von Plasmiden zu 160 μg/ml.
  • MCF-7ALOX12-Zellen zu 150 μg/ml.
  • MSCV Luciferase PGK-Hygroplasmid.
  • Stabile STAT3 Reporter HeLa-Zelllinie (stabil transfiziert mit Luciferase-Gen unter der Kontrolle von STAT3-Promotor), erhalten in DMEM, das mit 10 % FBS versetzt ist.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsmechanismus: Das Produkt wirkt, indem es die Proteinsynthese durch die Einleitung der Fehllesung der m-RNA-Matrix in Prokaryoten hemmt, mit der Wirkung der Translationshemmung.
Antimikrobielles Spektrum: Hygromycin B wirkt gegen Bakterien, Pilze und höhere eukaryotische Zellen.
Preparation Note
Dieses Produkt wird mittels Ionenaustauschchromatographie aufgereinigt. Hygromycin B ist in Konzentrationen von >50 mg/ml wasserlöslich sowie löslich in Methanol oder Ethanol. Lösungen sollten durch Filtration sterilisiert werden, nicht durch Autoklavieren. Außerdem wurde beschrieben, dass Hygromycin B-Lösungen beim Einfrieren ihre Wirkung verlieren. Da sie gekühlt stabil sind, sollte Einfrieren vermieden werden.
Disclaimer
Hygromycin B-Produkte sollten wie geliefert bei 2 bis 8 °C gelagert werden, und der trockene Feststoff ist mindestens 5 Jahre haltbar, wenn er bei 2 bis 8 °C gelagert wird. Bei 37 °C ist er 30 Tage lang stabil. (Für Lösungen) Diese Lösung ist wie geliefert für zwei Jahre stabil, wenn sie bei 2 bis 8 °C gelagert wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
400051H5527SBR00039
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
Unique aminoglycoside antibiotic that inhibits the growth of prokaryotic (bacteria) and eukaryotic microorganisms (yeasts) and mammalian cells.
description
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O, γ-irradiated
description
50 mg/mL in water (from Streptomyces hygroscopicus)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | insect: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, fungi, Gram-positive bacteria, viruses
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)