Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 215,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
solution (clear, colorless)
mol wt
~1396 Da
concentration
45 % (w/v) in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C105H196O56/c1-50(106)22-127-43-71-78-85(134-29-57(8)113)92(141-36-64(15)120)99(148-71)156-79-72(44-128-23-51(2)107)150-101(94(143-38-66(17)122)86(79)135-30-58(9)114)158-81-74(46-130-25-53(4)109)152-103(96(145-40-68(19)124)88(81)137-32-60(11)116)160-83-76(48-132-27-55(6)111)154-105(98(147-42-70(21)126)90(83)139-34-62(13)118)161-84-77(49-133-28-56(7)112)153-104(97(146-41-69(20)125)91(84)140-35-63(14)119)159-82-75(47-131-26-54(5)110)151-102(95(144-39-67(18)123)89(82)138-33-61(12)117)157-80-73(45-129-24-52(3)108)149-100(155-78)93(142-37-65(16)121)87(80)136-31-59(10)115/h50-126H,22-49H2,1-21H3
InChI key
DCQLZTSRKLWEAB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- zum Herstellen einer frischen Lösung von CASIN(Cdc42 activity-specific inhibitor)-Arzneimittel für die Analyse der epigenetischen Alterungssignatur in C57BL/6-Mäusen
- zum Herstellen der Lösung von Remodelin und Remodelin Fluor zur Bewertung der Remodelin-Toxizität in vivo in Mäusen
- als Bestandteil von Natriumcitratlösung für die Rekonstitution von Carfilzomib (PR-171)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| form solution (clear, colorless) | form powder | form powder | form powder |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source corn starch |
| concentration 45 % (w/v) in H2O | concentration - | concentration - | concentration - |
| mol wt ~1396 Da | mol wt average Mw ~1,460 | mol wt average Mw ~1,540 | mol wt 1396 Da |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
Techniques for solubilizing metabolically important compounds in aqueous solutions are reviewed.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H5784-10ML | 04061833799772 |