Fortfahren mit
H1635
N-Hippuryl-His-Leu Hydrat
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
N-Benzoyl-Gly-His-Leu, N-Hippuryl-L-histidyl-L-leucin Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,50
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 451,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 773,00
€ 657,05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N5O5 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.47 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
250-597-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5664178
€ 44,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Hippuryl-His-Leu Hydrat, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
acetic acid: ~50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N5O5.H2O/c1-13(2)8-17(21(30)31)26-20(29)16(9-15-10-22-12-24-15)25-18(27)11-23-19(28)14-6-4-3-5-7-14;/h3-7,10,12-13,16-17H,8-9,11H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,28)(H,25,27)(H,26,29)(H,30,31);1H2/t16-,17-;/m0./s1
InChI key
NWOJMNXIJBZMPK-QJHJCNPRSA-N
Gene Information
General description
Substrat für Angiotensin umsetzendes Enzym.
Application
N-Hippuryl-His-Leu-hydrat wurde zum Messen der hemmenden Wirkung von Angiotensin-konvertierendem Enzym (ACE) unter Verwendung von Austernhydrolysaten[1], Musculus semimembranosus-Proben[2] und Kaninchenlungen-Acetonpulver eingesetzt.[3]
Biochem/physiol Actions
N-Hippuryl-His-Leu-hydrat (HHL) kann als künstliches Substrat für Angiotensin-konvertierendes Enzym (ACE) eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H4884859052H6750
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
99%
assay
≥98% (TLC)
solubility
acetic acid: ~50 mg/mL
solubility
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Hippuryl-His-Leu Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
In Silico Elucidation of the Molecular Recognition of Phenol Derivative Compounds and Hippuryl-histidyl-leucine as an Artificial Substrate with the Experimental Target: Angiotensin-converting Enzyme
Vazquez-Valaldez VH, et al.
Letters in Drug Design & Discovery (2020)
A Tiengo et al.
Journal of food science, 74(5), H121-H126 (2009-08-04)
Amaranth seeds have been considered as an excellent alternative or complementary source of food protein due to their balanced amino acid composition. However, their potential as a source of bioactive peptides has not been explored. The present study is aimed
Flávia Giacometti Cavalheiro et al.
Food chemistry, 333, 127482-127482 (2020-07-14)
In order to evaluate differences in the peptide profile and bioactive potential in dairy products, by increasing the protein content and using proteolytic bacteria strain to enable the release of bioactive peptides, a high-protein yogurt with adjunct culture was developed.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H1635-100MG04061835545438
H1635-1G04061833672686
H1635-25MG04061835557080
H1635-500MG04061835512607