Fortfahren mit
H4884
Hippuryl-His-Leu acetate salt
≥98% (HPLC), angiotensin converting enzyme substrate, powder
Synonym(e):
N-Benzoyl-Gly-His-Leu
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 445,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hippuryl-His-Leu acetate salt,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N5O5.C2H4O2/c1-13(2)8-17(21(30)31)26-20(29)16(9-15-10-22-12-24-15)25-18(27)11-23-19(28)14-6-4-3-5-7-14;1-2(3)4/h3-7,10,12-13,16-17H,8-9,11H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,28)(H,25,27)(H,26,29)(H,30,31);1H3,(H,3,4)/t16-,17-;/m0./s1
InChI key
NSEVQQKNHZCIKL-QJHJCNPRSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Substrate for angiotensin converting enzyme.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H1635H2508H6875
description
-
description
powder, ≥98% (HPLC)
description
carboxypeptidase substrate
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
acetic acid: ~50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ACE(1636), ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421), ACE2(70008), ACE3(498012)
Gene Information
human ... ACE(1636), ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421), ACE2(70008), ACE3(498012)
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)