Merck
859052
Sigma-Aldrich
N-Hippuryl-His-Leu Hydrat
99%, for peptide synthesis
Synonym(e):
N-Benzoyl-Gly-His-Leu, N-Hippuryl-L-histidyl-L-leucin Hydrat
Größe auswählen
50 MG
€ 96,20
€ 96,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 96,20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N5O5 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.47 (anhydrous basis)
Beilstein:
5664178
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 96,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
N-Hippuryl-His-Leu Hydrat, 99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D −41°, c = 1 in 1 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
108-110 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N5O5.H2O/c1-13(2)8-17(21(30)31)26-20(29)16(9-15-10-22-12-24-15)25-18(27)11-23-19(28)14-6-4-3-5-7-14;/h3-7,10,12-13,16-17H,8-9,11H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,28)(H,25,27)(H,26,29)(H,30,31);1H2/t16-,17-;/m0./s1
InChIKey
NWOJMNXIJBZMPK-QJHJCNPRSA-N
Amino Acid Sequence
NBz-Gly-His-Leu
Substrate
Substrat für Angiotensin umsetzendes Enzym.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)