Fortfahren mit
G9885
αα1-saures Glycoprotein aus Humanplasma
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
AGP, Orosomucoid aus Humanplasma
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,40
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 643,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.630,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.640,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
human plasma
€ 92,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Level
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
impurities
HIV-1/HIV-2, HCV and hepatitis B antigen, tested negative
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ORM1(5004)
General description
αα1-Acid-Glycoprotein (AGP)/Orosomucoid (ORM), ein Glycoprotein, hat ein Molekulargewicht von 41–43 kDa. Es gilt als eines der wichtigen Akutphase-Proteine bei Menschen und Ratten. AGP gehört möglicherweise zur Lipocalin-Familie.
Application
αα1-Acid-Glycoprotein aus Humanplasma wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • als negativ geladenes Protein zur Untersuchung von Adsorptionsprozessen auf der Oberfläche von Polyelektrolyt-Multilayern
  • zur Inkubation von mit gereinigtem Antiserum beschichteten Platten in einer Studie zur Untersuchung seiner Serumkonzentration durch ELISA
  • zur Untersuchung der Wirkung von verschiedenen Konzentrationen auf die antivirale Aktivität von Inhibitoren der HIV--Protease (human immunodeficiency virus).
Biochem/physiol Actions
αα1-Acid-Glycoprotein besitzt immunmodulatorische Eigenschaften. Es kann an saure Medikamente wie Phenobarbital binden.
Preparation Note
Gereinigt aus der Cohn-Fraktion VI
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
112251G0516A9511
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human
form
powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ORM1(5004)
Gene Information
-
Gene Information
human ... AHSG(197)
Gene Information
human ... ALB(213)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
In Vitro Effect of alpha1-Acid Glycoprotein on the Anti?Human Immunodeficiency Virus (HIV) Activity of the Protease Inhibitor CGP 61755: A Comparative Study with Other Relevant HIV Protease Inhibitors
Lazdins J K, et al.
The Journal of Infectious Diseases, 175(5), 1063-1070 (1997)
Hendrik Grootaert et al.
Glycobiology, 30(9), 735-745 (2020-03-10)
The deoxy sugar l-fucose is frequently found as a glycan constituent on and outside living cells, and in mammals it is involved in a wide range of biological processes including leukocyte trafficking, histo-blood group antigenicity and antibody effector functions. The
Chenhua Zhang et al.
Analytica chimica acta, 1078, 189-199 (2019-07-31)
Silica-based lectin microcolumns were developed and optimized for the separation and analysis of glycoform fractions in alpha1-acid glycoprotein (AGP) based on both the degree of branching and level of fucosylation. Concanavalin A (Con A) and Aleuria Aurantia lectin (AAL) were
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G9885-100MG04061833650844
G9885-5MG04061833262047
G9885-250MG04061833651278
G9885-10MG04061833262016
G9885-25MG04061833651315
Questions
  1. Please, could you tell me what are the best storage conditions once reconstituted in water, and for how long are reconstituted solutions stable?
    1 answer
    1. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for to 3 months at (-20°C).