Fortfahren mit
A9511
Albumin aus Humanserum
lyophilized powder, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
HSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,40
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 827,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.480,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.180,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
274-272-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
€ 69,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Albumin ist das am reichlichsten vorkommende Protein im Blutplasma. Die Leber produziert Humanalbumin. [1]
Humanalbumin besitzt eine Molekülmasse von 67 kDa.
Application
Albumin-gebundene Fluoreszenz wird im Serum von Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz verwendet.[2]
Albumin aus Humanserum wird verwendet:
  • um die Säule für Größenausschluss-Chromatographie zu standardisieren[2]
  • um die Tabakmosaikvirus(TMV)-Polyethylenglykol(PEG8)-Serumalbumin(SA)-Teilchen vorzubereiten
  • um seine Modifikationen nach der Oxidation mit einem Fenton-System zu analysieren
Biochem/physiol Actions
Albumine sind lösliche, monomere Proteine, die ??in den Körperflüssigkeiten und Geweben von Tieren und in einigen Pflanzensamen vorkommen. Serumalbumin wirkt als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone. Serumalbumine sind auch bei der Regulierung des kolloidosmotischen Drucks von Blut von entscheidender Bedeutung.
Serumalbumin wirkt als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone und ist wichtig bei der Regulierung des kolloidosmotischen Drucks des Blutes. Es wurde gefunden, dass Albumin an körperfremde Substanzen, insbesondere Medikamente (z.B. Ibuprofen und Warfarin) bindet und einen starken Einfluss auf ihre Pharmakokinetik hat. Oxidativer Stress, der zu Veränderungen des Redox-Zustands von Albumin führt, hat in großem Umfang Auswirkungen auf dessen physiologische Funktion.
Ein Albuminumsatz ist bei Kleinkindern mit Eisenmangelanämie zu beobachten. Serumalbumin ist ein verlässlicher Prognoseindikator für eine Lebererkrankung. Die oxidative Modifikation von Albumin tritt bei fortgeschrittener Lebererkrankung auf.
Preparation Note
Hergestellt mit dem Verfahren IV von Cohn, E.J., et. al., J. Am. Chem. Soc., 69, 1753 (1947).
Other Notes
Finden Sie weiterführende Informationen unter human serum albumin.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8763A1653A3782
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Humanserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A9511-1G04061833402702
A9511-500MG04061833431375
A9511-100MG04061833402672
A9511-5G04061833402719
A9511-10G04061833402689
A9511-25G04061835515301
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the molecular weight of this product?
    1 answer
    1. Human albumin has a molecular weight of approximately 67 kDa.
      Helpful?
  2. アルブミンの屈折率 情報ありますか?
    1 answer
    1. This product is not tested for refractive index, however, the incremental refractive index is reported in the general Human Serum Albumin datasheet.
      See page 2, PHYSICAL PROPERTIES, at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/446/a9511pis.pdf
      Helpful?
  3. What are the impurities for Product A9511, Human serum albumin (HSA)?
    1 answer
    1. The impurities present are alpha-globulin and beta-globulin.
      Helpful?
  4. Can Product A9511, Human serum albumin (HSA), be used for cell culture applications?
    1 answer
    1. Although A9511 is not sterile or endotoxin tested, it can probably still be used in cell culture. Filtering a solution of HSA through a 0.45 micron filter, then a 0.2 micron filter would provide a solution that is sterile, and likely suitable for cells. A5843 is an HSA product that has been endotoxin tested.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.