Fortfahren mit
G0516
α2-HS-Glykoprotein aus Humanplasma
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonym(e):
Plasma-Glykoprotein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 396,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human plasma
€ 396,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
solubility
H2O: soluble 1 mg protein/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AHSG(197)
General description
α2-HS-Glykoprotein (A2HS) ist ein Glykoprotein (Molekulargewicht: 49.000), das in menschlichem Plasma in Konzentrationen zwischen 40 und 85 mg/dl vorkommt. A2HS ist eine wesentliche Proteinkomponente der Knochenmatrix, die sowohl an der Mineralisation als auch an der Knochenresorption beteiligt sein könnte.[1]
Application
Fetuin (α2-HS-Glykoprotein) wurde verwendet, um zu bestätigen, welche Rolle dieses Protein bei einer optimierten Unterdrückung der Freisetzung des Tumornekrosefaktors (TNF) aus aktiviertem Makrophagen durch CNI-1493 spielt.[2] Darüber hinaus wurde es bei der 2D-Elektrophorese zum Nachweis der Glykosylierung und Beeinflussung des Spotmusters verwendet.[3]
Packaging
Packungsgröße basiert auf dem Proteingehalt
Physical form
Lyophilisiert aus 20 mM Tris-HCl, pH 8,0, mit 200 mM NaCl
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G9173G9885112251
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥96% (SDS-GE)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
powder
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: soluble 1 mg protein/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
aqueous buffer: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)