Fortfahren mit
G7646
ββ-Glucuronidase aus E. coli
Type VII-A, lyophilized powder, 5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
Synonym(e):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,70
25000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 130,00
100000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 420,00
500000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.440,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
€ 52,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type VII-A
Quality Level
form
lyophilized powder
specific activity
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
mol wt
290 kDa
composition
Protein, ~25% biuret
storage temp.
−20°C
Application
Neuer technischer Artikel mit einem Vergleich der Leistung verschiedener Enzyme
Weitere Informationen
über neue von Sigma R&D generierte Anwendungsdaten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen, bei denen Enzyme aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden, und die Verwendung eines chromatographisch gereinigten Enzyms zur Verminderung der Wirkung der Esterase-Aktivität, die zur Umwandlung von 6-MAM in Morphin führt
Wird zur Hydrolyse von Glucuronidkonjugaten bei der Analyse von Harnmetaboliten verwendet
Wirksam bei der Hydrolyse von Steroid-Glucuronide
Analysis Note
Enthält Puffersalze als Stabilisator
Other Notes
1 Sigma- oder modifizierte Fishman-Einheit setzt 1.0 μg Phenolphthalein aus Phenolphthalein-glucuronid pro Stunde bei 37°C und pH 6.8 (30 Min. Assay) frei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7396G8295G8420
specific activity
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
specific activity
1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
specific activity
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay)
specific activity
≥20,000 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
mol wt
290 kDa
mol wt
290 kDa
mol wt
~290 kDa
mol wt
290 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
type
Type VII-A
type
Type IX-A
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ββ-Glucuronidase aus E. coli
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Artikel
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Verwandter Inhalt
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Optimized conditions for the emzymatic hydrolysis of a-hydroxytriazolam-glucoronide in human urine.
Tsujikawa, K., et al.
Health Laboratory Science, 40, 286-289 (2004)
Lawrence D Joh et al.
Biotechnology progress, 22(3), 723-730 (2006-06-03)
Extraction and storage of a recombinant protein produced by transient expression following agroinfiltration of lettuce were investigated. Lettuce leaves expressing beta-glucuronidase (GUS) were extracted by homogenization in several buffer combinations, and the yield and stability were assessed. The reducing agent
M Coulet et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 25(2), 89-97 (2002-05-10)
The pharmacokinetics of ibafloxacin, a new veterinary fluoroquinolone antimicrobial agent, was studied following intravenous (i.v.) and oral administration to healthy dogs. The mean absolute bioavailability of ibafloxacin after oral doses of 7.5, 15 and 30 mg/kg ranged from 69 to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G7646-500KU04061833643044
G7646-100KU04061833643020
G7646-5KU04061833643051
G7646-25KU04061833643037
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. It is recommended to resuspend the product in which buffer?
    1 answer
    1. This enzyme is lyophilized from a solution containing buffer salts and a stabilizer. The product may be reconsituted at 1 mg/mL in water. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/412/974/g7646dat.pdf
      Helpful?
  2. Is BSA or other protein components included in the overall percentage listed on the CoA for the product G7646, which is β-Glucuronidase from Escherichia coli (CAS 9001-45-0)?
    1 answer
    1. No. BSA or other protein sources are added to the product except Potassium Phosphate and Sucrose. Although this is a fermentation product, there may be other protein residues in it in a negligible amount. The product is tested by activity, residual protein contaminants are not tested. The protein percentage is the total protein (tested by Biuret method).