Fortfahren mit
G8420
ββ-Glucuronidase aus E. coli
≥20,000 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
Synonym(e):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
100000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 503,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥20,000 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli overproducing strain
€ 154,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥20,000 units/mg protein
mol wt
290 kDa
composition
, ~25%
storage temp.
−20°C
Application
Neuer technischer Artikel mit einem Vergleich der Leistung verschiedener Enzyme
Weitere Informationen
über neue von Sigma R&D generierte Anwendungsdaten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen, bei denen Enzyme aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden, und die Verwendung eines chromatographisch gereinigten Enzyms zur Verminderung der Wirkung der Esterase-Aktivität, die zur Umwandlung von 6-MAM in Morphin führt
Wird zur Hydrolyse von Glucuronidkonjugaten bei der Analyse von Harnmetaboliten verwendet
Wirksam bei der Hydrolyse von Steroid-Glucuronide
Analysis Note
Contains buffer salts and stabilizer.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at the pH 6.8 (30 min assay).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G8295G0799G7396
specific activity
≥20,000 units/mg protein
specific activity
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay)
specific activity
>20,000,000 units/g protein
specific activity
1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
290 kDa
mol wt
~290 kDa
mol wt
74 kDa
mol wt
290 kDa
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ββ-Glucuronidase aus E. coli
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)