Fortfahren mit
G7396
ββ-Glucuronidase aus E. coli
Type IX-A, lyophilized powder, 1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
Synonym(e):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type IX-A
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
mol wt
290 kDa
composition
Protein, 30-70% biuret
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Neuer technischer Artikel mit einem Vergleich der Leistung verschiedener Enzyme
Weitere Informationen
über neue von Sigma R&D generierte Anwendungsdaten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen, bei denen Enzyme aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden, und die Verwendung eines chromatographisch gereinigten Enzyms zur Verminderung der Wirkung der Esterase-Aktivität, die zur Umwandlung von 6-MAM in Morphin führt
Wird zur Hydrolyse von Glucuronidkonjugaten bei der Analyse von Harnmetaboliten verwendet
Wirksam bei der Hydrolyse von Steroid-Glucuronide
Analysis Note
Enthält Puffersalze als Stabilisator
Other Notes
Eine Sigma-Einheit bzw. modifizierte Fishman-Einheit setzt je Stunde bei einem pH-Wert von 6,8 und 37 °C 1,0 μg Phenolphthalein aus Phenolphthalein-Glucuronid frei (30-minütiger Assay).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7646G8295G8162
specific activity
1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
specific activity
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
specific activity
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay)
specific activity
≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
mol wt
290 kDa
mol wt
290 kDa
mol wt
~290 kDa
mol wt
69-71 kDa
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ββ-Glucuronidase aus E. coli
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)