Fortfahren mit
G5651
Grids for transmission electron microscopy
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, nickel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,20
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
nickel
Packaging:
vial of 100 grids
€ 55,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
nickel
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
300 mesh × 83 μm pitch
hole W
63 μm
open area size
55%
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G2278G1528G5276
material
nickel
material
nickel
material
nickel
material
gold
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 25 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
open area size
55%
open area size
55%
open area size
69%
open area size
55%
grid size
300 mesh × 83 μm pitch
grid size
1000 mesh × 25 μm pitch
grid size
100 mesh × 250 μm pitch
grid size
300 mesh × 83 μm pitch
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Thin-bar grids
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Regular grids with center mark and solid border
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G5651-1VL04061833296400