Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
nickel
Packaging:
vial of 25 grids
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
nickel
description
Thin-bar grids
packaging
vial of 25 grids
diam.
3.05 mm
grid size
1000 mesh × 25 μm pitch
hole W
19 μm
open area size
55%
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material nickel | material copper | material nickel | material gold |
| packaging vial of 25 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| open area size 55% | open area size 55% | open area size 69% | open area size 44% |
| hole W 19 μm | hole W 97 μm | hole W 208 μm | hole W 42 μm |
| grid size 1000 mesh × 25 μm pitch | grid size 200 mesh × 125 μm pitch | grid size 100 mesh × 250 μm pitch | grid size 400 mesh × 62 μm pitch |
| description Thin-bar grids | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G2278-1VL | 04061838207135 |