Merck
G1528
Grids for transmission electron microscopy
grid size 100 mesh × 250 μm pitch, nickel
Größe auswählen
1 VIAL
€ 48,10
€ 48,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 VIAL
€ 48,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
MA.01
€ 48,10
Check Cart for Availability
Materialien
nickel
Beschreibung
Regular grids with center mark and solid border
Verpackung
vial of 100 grids
Durchmesser
3.05 mm
Größe des Netzaufdrucks
100 mesh × 250 μm pitch
Loch B
208 μm
Größe der offenen Fläche
69%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)