Fortfahren mit
G5376
DL-Glyceraldehyd-3-Phosphat-Diethyl-Acetal Bariumsalz
Synonym(e):
3,3-Diethoxy-1,2-propandiol-1-phosphat Bariumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15BaO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.49
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
300-986-5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Level
impurities
<2.0% water (Karl Fischer)
color
white
cation traces
Ba: 28.8-42.7% (anhydrous)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Ba++].CCOC(OCC)C(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C7H17O7P.Ba/c1-3-12-7(13-4-2)6(8)5-14-15(9,10)11;/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,9,10,11);/q;+2/p-2
InChI key
OCALAXUAYOULKA-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
DL-Glyceraldehyde 3-phosphate has been shown to function as an inhibitor of aspartate aminotransferase isozymes.
Packaging
A package of specially washed Dowex 50× 4-200R is also included for preparing a solution of glyceraldehyde 3-phosphate from this derivative at no extra charge. Instructions for preparing this solution from this derivative accompanies each package.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
79480D7137773956
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
white
color
-
color
white
color
-
cation traces
Ba: 28.8-42.7% (anhydrous)
cation traces
-
cation traces
Li: 5.5-8.0% (dry basis)
cation traces
-
impurities
<2.0% water (Karl Fischer)
impurities
≤35% water
impurities
~0.2 mol % D-glyceraldehyde 3-phosphate
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Verwandter Inhalt
Laura Mondragón et al.
Cancer cell, 36(3), 268-287 (2019-08-27)
GAPDH is emerging as a key player in T cell development and function. To investigate the role of GAPDH in T cells, we generated a transgenic mouse model overexpressing GAPDH in the T cell lineage. Aged mice developed a peripheral Tfh-like lymphoma that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G5376-250MG04061835366866
G5376-1G04061833634028