Wichtige Dokumente
773956
Barium phosphate
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Barium orthophosphate, Tribarium diphosphate
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Partikelgröße
-200 mesh
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
[Ba++].[Ba++].[Ba++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ba.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChIKey
WAKZZMMCDILMEF-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)