Fortfahren mit
79480
D-2-Phosphoglycerinsäure Bariumsalz Hydrat
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic), powder
Synonym(e):
2-PG-Ba, D-Glycerat-2-phosphat Bariumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 376,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.210,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5BaO7P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.37 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
258-813-3
MDL number:
€ 376,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
D-2-Phosphoglycerinsäure Bariumsalz Hydrat, ≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
Quality Segment
assay
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
form
powder
impurities
≤35% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ba+2].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H](CO)C(=O)O
InChI
1S/C3H7O7P.Ba/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);/q;+2/p-2/t2-;/m1./s1
InChI key
VDCXVAFBCOMLAH-HSHFZTNMSA-L
General description
Substrate for the assay of 3-phosphoglyceric acid mutase; and enolase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
79470P887719710
assay
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
assay
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
assay
≥80% (CE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤35% water
impurities
≤1% Pi, ≤35% water
impurities
<14% water (NMR)
impurities
≤0.2% P(i), ≤35% water
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)