Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 42,50 € 40,37 |
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
€ 40,37
Listenpreis€ 42,50Sparen Sie 5%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
copper
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
400 mesh × 62 μm pitch
hole W
42 μm
open area size
44%
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| packaging vial of 100 grids | packaging vial of 25 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| material copper | material nickel | material nickel | material gold |
| diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm |
| grid size 400 mesh × 62 μm pitch | grid size 1000 mesh × 25 μm pitch | grid size 100 mesh × 250 μm pitch | grid size 400 mesh × 62 μm pitch |
| hole W 42 μm | hole W 19 μm | hole W 208 μm | hole W 42 μm |
| open area size 44% | open area size 55% | open area size 69% | open area size 44% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?