The β-Glucosidase from almonds should be stored in a solvent at -80°C for up to 6 months, or at -20°C for up to 1 month.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 192,00 |
250 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 380,00 |
1000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.270,00 € 1.079,50 |
Über diesen Artikel
€ 192,00
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
10-50 units/mg solid
mol wt
50-75 kDa
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
salt, essentially free
greener alternative category
, Enabling
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- in Enzymhemmungsstudien mit 1,5-Dideoxy-1,5-imino-d-xylitol (DIX)-Derivaten
- als Kontrolle für einen Vergleich des Abbaus von Isofavon-Glykosiden der Sojabohne durch β-Glucosidase aus Talaromyce leycettanus
- als Medienbestandteil bei der Verzuckerung und Fermentierung von Hefe
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 10-50 units/mg solid | specific activity ≥4 U/mg | specific activity - | specific activity ≥2 units/mg solid |
| form lyophilized powder | form powder | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 50-75 kDa | mol wt Mr ~135000 | mol wt - | mol wt 135 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| impurities salt, essentially free | impurities - | impurities - | impurities salt, essentially free |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucosidase aus Mandeln
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the recommended method for storing stock solutions of item G4511, β-Glucosidase from almonds?