Fortfahren mit
G3893
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
mouse monoclonal, G-A-5
Monoclonal Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) antibody produced in mouse
Synonym(e):
Anti-GFAP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 376,00
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 543,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
G-A-5, monoclonal
Conjugate:
unconjugated
Application:
ARR, ICC, IF, IHC
Citations:
1427
€ 376,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2383
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Monoklonaler Anti-GFAP-Antikörper (Glial Fibrillary Acidic Protein, Saures Gliafaserprotein) in Maus hergestellte Antikörper, clone G-A-5, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
G-A-5, monoclonal
species reactivity
rat, human, pig
technique(s)
immunoblotting: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: 1:400 using rat brain sections (alcohol-fixed), indirect immunofluorescence: suitable, microarray: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
General description
Der monoklonale Anti-GFAP-Antikörper gegen Saures Gliafaserprotein (Glial Fibrillary Acidic Protein, GFAP) (Maus-IgG1-Isotyp) stammt aus dem Hybridom, das durch die Fusion von Maus-Myelomzellen und Milzzellen einer immunisierten Maus hergestellt wurde. GFAP ist das intermediäre Filament, das in Astrozyten exprimiert wird. Das dafür codierende Gen ist auf dem humanen Chromoson 17q21.31 lokalisiert.
Der Isotyp wird mit dem ImmunotypeTM-Kit (Produktcode ISO-1) und einem Doppeldiffusions-Immunassay unter Anwendung von monoklonalen Mausantikörper-Isotypisierungsreagenzien (Produktcode ISO-2) bestimmt.
Intermediäre Filamente (IFs) haben charakteristischerweise einen Durchmesser von 10 nm und sind eine eigene Klasse von molekular heterogenen Filamenten des Zytoskeletts, die durch ultrastrukturelle, immunologische und biochemische Kriterien definiert ist. Intermediäre Filamente unterscheiden sich deutlich von anderen Elementen des Zytoskeletts der Zelle, insbesondere von Mikrotubuli und Mikrofilamenten. Sie sind Bestandteile der meisten eukaryotischen Zellen. GFAP (Molekulargewicht 50 kDa) ist das zellspezifische IF-Protein der Astrozyten.
Immunogen
GFAP aus Schweinerückenmark
Application
Der monoklonale Anti-GFAP-Antikörper gegen Saures Gliafaserprotein (Glial Fibrillary Acidic Protein, GFAP) der Maus ist für die Immunhistochemie in einer Arbeitsverdünnung von 1:400 mit Rattengehirn-Schnitten (alkoholfixiert) und Microarray-Analyse geeignet. Er kann für die immunzytochemische Lokalisierung von GFAP in Geweben von Menschen, Schweinen und Ratten verwendet werden. Er ist auch für die Lokalisierung von GFAP mit Immunblot-Assays geeignet. In indirekter Immunfluoreszenzmarkierung mit alkoholfixierten oder gefrorenen Schnitten färbt dieser Antikörper Astrozyten und Bergmann-Gliazellen, Gliome und andere von Gliazellen abgeleitete Tumoren.
Der Antikörper wurde in folgenden immunzytochemischen Analysen angewendet:
  • Untersuchung von primären zerebralen mikrovaskulären EC-Kulturen zur Untersuchung der Wirkung von Mikroglia auf die Blut-Gehirn-Schranke und ihrer primären Bestandteile
  • Untersuchung der Wirkung von Matrix-Metalloprotease-2, die die Genesung nach Rückenmarksverletzungen fördert, auf die Wundheilung
  • Untersuchung der negativen Regulation der Proliferation von embryonalen Nerven-Vorläuferzellen durch den Toll-like-Rezeptor 3
Biochem/physiol Actions
Das GFAP-Gen codiert für ein intermediäres Filamentprotein (50 kDa) reifer Astrozyten, das als Marker zur Unterscheidung der Astrozyten von anderen Gliazellen während der Entwicklung des zentralen Nervensystems dienen kann. Defekte in diesem Gen verursachen die Alexander-Krankheit. Dies ist eine seltene Erkrankung der Astrozyten im ZNS.
Der Antikörper reagiert spezifisch mit GFAP in Immunblotting-Assays und markiert Astrozyten, Bergmann-Gliazellen und Chondrozyten des elastischen Knorpels in immunhistochemischen Färbungen. Der Antikörper reagiert mit gliaspezifischem Antigen in gefrorenen oder alkoholfixierten Gewebeschnitten.
Physical form
Der monoklonale Anti-GFAP-Antikörper gegen Saures Gliafaserprotein (Glial Fibrillary Acidic Protein, GFAP) (Maus-IgG1-Isotyp) wird als Aszitesflüssigkeit mit 15 mM Natriumazid als Konservierungsmittel geliefert.
Preparation Note
Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C bis zu 1 Monat aufbewahren. Zur langfristigen Aufbewahrung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Eine Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G9269G9264G6539
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
clone
G-A-5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
GAP-7B10, monoclonal
clone
GFP-20, monoclonal
species reactivity
rat, human, pig
species reactivity
rat, human
species reactivity
hamster, human, feline, rat, chicken, snake, mouse
species reactivity
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
Gene Information
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
Gene Information
human ... GAP43(2596)
mouse ... Gap43(14432)
rat ... Gap43(29423)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G3893-.2ML04061833630297
G3893-100UL04061833630303
Questions
  1. Is there any protocol recommended for IHC?
    1 answer
    1. The product data sheet only includes information for indirect immunofluorescence (IF). However, a cited publication in the American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology, dated March 1, 2015, suggest a protocol for immunohistochemistry (IHC).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews