Über diesen Artikel
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GFP-20, monoclonal
Application:
DB, ELISA (i), WB
Citations:
170
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
GFP-20, monoclonal
mol wt
antigen 27 kDa
contains
15 mM sodium azide
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
dot blot: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:2,000 using purified recombinant GFP preparation
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Das grün fluoreszierende Protein (GFP) wird aus der Qualle Aequorea Victoria gewonnen und wird häufig als Genexpressionsmarker eingesetzt. Dadurch erleichtern Antikörper gegen GFP den Nachweis und die Analyse von mit GFP markierten Nukleinsäuren und Proteinen. Der monoklonale Anti-grün fluoreszierendes Protein (GFP)-Antikörper-Antikörper ist spezifisch für GFP und mit GFP markierte Biomoleküle.
Der monoklonale Anti-grün fluoreszierendes Protein(GFP)-Antikörper (Maus IgG1-Isotyp) ist vom GFP-20-Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von einer mit GFP-markiertem Fusionsprotein immunisierten BALB/c-Maus hergestellt wird. GFP ist ein 27 kDa (238 Aminosäuren)-Protein, das aus der biolumineszierenden Qualle Aequorea victoria, die Licht erzeugt, wenn Energie von dem Ca2+-aktivierten Photoprotein Aequorin an GFP übertragen wird, gewonnen wird. GFP ist ein einzigartiges Tool zur Überwachung der dynamischen Prozesse in einer Vielzahl an lebenden Zellen und Organismen. Wenn es in eukaryotischen oder prokaryotischen Zellen exprimiert und von blauem oder UV-Licht beleuchtet wird, erzeugt GFP eine hellgrüne Fluoreszenz. Die durch Licht stimulierte GFP-Fluoreszenz ist speziesunabhängig und eine Fluoreszenz wurde in vielen verschiedenen Typen von GFP-exprimierenden Wirten beschrieben, einschließlich Mikroben, wirbellosen Tieren, Wirbeltieren und Pflanzen. Exogene Substrate und Co-Faktoren sind für die Fluoreszenz von GFP nicht erforderlich, da GFP ein fluoreszierendes Pigment autokatalytisch aus natürlichen Aminosäuren im entstehenden Protein bildet. GFP-Signale können mittels Durchflusszytometrie, konfokaler Laserscanmikroskopie und fluorometrischer Assays quantifiziert werden. Tatsächlich wurden viele rekombinante Proteine mit GFP-Markierungen entwickelt, um den Nachweis, die Isolierung und Aufreinigung der Proteine zu erleichtern.
Immunogen
GFP-markiertes Fusionsprotein
GFP-markiertes Fusionsprotein.
Application
Der monoklonale Anti-grün fluoreszierendes Protein (GFP)-Antikörper erkennt GFP (27 kDa) mittels Immunblotting, Dot Blot, Immunpräzipitation, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Chromatin-Immunpräzipitation und Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA). Der Antikörper reagiert mit Fusionsproteinen, die von prokaryotischen Expressionsvektoren exprimiert werden.
Der monoklonale Anti-grün fluoreszierendes Protein (GFP)-Antikörper eignet sich zur Verwendung in Western-Blot- und ChIP-Assays.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?