Fortfahren mit
G9269
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-GFAP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 678,00
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.180,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ARR, IHC (p), WB
Citations:
409
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-(saures) Gliafilamentprotein in Kaninchen hergestellte Antikörper, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rat, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:80 using brain sections, microarray: suitable, western blot: 1:500 using brain extract
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
General description
Das GFAP-Gen (Glial Fibrillary Acidic Protein, saures Gliafaserprotein) codiert ein intermediäres Proteinfilament vom Typ III (50 kDa). Es ist insbesondere in den Astrozyten und nicht-myelinisierenden Schwann-Zellen des zentralen bzw. peripheren Nervensystems lokalisiert.
Immunogen
GFAP aus menschlichem Gehirn
Application
Der anti-saure Gliafaserprotein-Antikörper vom Kaninchen ist für Folgendes geeignet:
  • die immunhistochemische Färbung mit einer Arbeitsverdünnung von 1:400 unter Verwendung von Rattenhirnschnitten
  • die immunhistochemische Färbung von humanen Gehirntumorgewebeproben zur Identifizierung von AQP4 (Aquaporin-4) exprimierenden Zellen
  • die Immunfluoreszenz unter Verwendung von Hirnschnitten der Maus
Der Antikörper eignet sich für die Immunhistochemie mit einer Arbeitsverdünnung von 1:80 unter Verwendung von mit alkohol- und formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Hirngewebeschnitten von Menschen oder Tieren. Darüber hinaus ist er für das indirekte Immunblotting mit einer Arbeitsverdünnugn von 1:500 für Blot- und Microarray-Analysen von menschlichem Gehirnextrakt geeignet.
Biochem/physiol Actions
Das Produkt reagiert spezifisch mit GFAP und markiert Astrozyten, Gliazellen und aus Gliazellen entstehende Tumoren bei immunhistochemischen Färbungen. Der Antikörper reagiert in alkohol- oder formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten von Menschen oder Tieren mit dem gliaspezifischen Antigen.
Das saure Gliafaserprotein kann während der Entwicklung des zentralen Nervensystems als Marker verwendet werden, um Astrozyten von anderen Gliazellen zu unterscheiden. GFAP ist für die Aufrechterhaltung Gliazellstruktur verantwortlich. Des Weiteren dient es als Stütze und sorgt für eine höhere mechanische Festigkeit der umliegenden Neuronen und Blut-Hirn-Schranke. Defekte in diesem Gen verursachen die Alexander-Krankheit, die durch den Abbau von Rosenthal-Fasern indiziert ist. Dies ist eine seltene Erkrankung der Astrozyten im Zentralnervensystem. Eine erhöhte GFAP-Expression dient als Indikator für Astrogliose, ein Anzeichen von Neurodegeneration und Neuroinflammation.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid
Preparation Note
Bei 2 bis 8 °C bis zu einem Monat haltbar. Zur langfristigen Aufbewahrung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor dem Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G4546G3893G6171
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone G-A-5, ascites fluid
description
clone G-A-5, purified from hybridoma cell culture
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
Gene Information
human ... GFAP(2670)
mouse ... Gfap(14580)
rat ... Gfap(24387)
Gene Information
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
Gene Information
human ... GFAP(2670)
mouse ... Gfap(14580)
pig ... GFAP(396562)
rat ... Gfap(24387)
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 1:500 using brain extract, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:80 using brain sections
technique(s)
western blot: 1:500-1:1,000, flow cytometry: 1:200-1:500, immunohistochemistry: 1:100-1:200
technique(s)
-
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using alcohol-fixed sections of rat brain/cerebellum.
Still not finding the right product?
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Do you know if this product will react with mouse protein?
    1 answer
    1. The immunogen for this antibody has not been sequenced, but sample sequences can be found on the NCBI website. The sequence homology between the human protein sequence and the mouse protein sequence is 92.29%. Typically, for polyclonal antibodies, an 85% or greater homology ensures binding, indicating that this product should work for mice.