Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 482,00 |
0.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 675,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
K79bB10, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
feline, canine, mouse, guinea pig, rat, rabbit, human, pig
technique(s)
dot blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:2,000 using human or animal pancreas, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GCG(2641)
mouse ... Gcg(14526)
rat ... Gcg(24952)
General description
Immunogen
Application
- zur Immunfärbung von Pankreasgewebe
- in der Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenz-Bildgebung von Pankreaszellen
- in der Immunhistochemie und Morphologie des Pankreas
Biochem/physiol Actions
Monoklonale Anti-Glucagon-Antikörper können als analytisches Hilfsmittel zur Bestimmung des Hormons verwendet werden. Sie können auch zur immunzytochemischen Färbung von mit Formalin- oder Bouin-Lösung fixierten, in Paraffin eingebetteten pankreatischen Gewebeschnitten verwendet werden. Anti-Glucagon-Antikörper von der Maus reagieren spezifisch mit pankreatischem Glucagon. Das Produkt hat auch Kreuzreaktionen mit glucagonhaltigen Zellen in fixierten Pankreasschnitten vom Menschen, Hund, Kaninchen, Schwein, Meerschweinchen, von der Maus, Ratte und Katze sowie eine schwache Kreuzreaktion mit gastrointestinalem Glucagon (Enteroglucagon) gezeigt.
Glucagon-spezifische Antikörper könnten bei immunhistochemischen Techniken als Zell- und Tumormarker und als Analysehilfsmittel zur Bestimmung des Hormons nützlich sein.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... GCG(2641) | Gene Information cat ... Gcg(101097825) | Gene Information human ... DMD(1756) | Gene Information human ... MAP2(4133) |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| clone K79bB10, monoclonal | clone K79bB10, monoclonal | clone MANDYS8, monoclonal | clone HM-2, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity feline, canine, mouse, guinea pig, rat, rabbit, human, pig | species reactivity cat, rabbit, mouse, guinea pig, rat, dog, porcine, zebrafish, human | species reactivity chicken, rat, human, pig, rabbit, mouse | species reactivity rat, chicken, human, mouse, bovine, quail |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?