Fortfahren mit
M4403
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, HM-2
Synonym(e):
MAP2 Antibody - Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, Map2 Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 437,00
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 790,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
HM-2, monoclonal
Application:
IHC (p), WB
Citations:
470
€ 437,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1013
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Monoklonaler Anti-MAP2 in Maus hergestellte Antikörper, ascites fluid, clone HM-2
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
HM-2, monoclonal
mol wt
antigen ~280 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: 1:1,000 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
General description
Das Mikrotubuli-assoziierte Protein 2 (MAP2) ist ein neuronales Protein. Es gehört zur MAP2/Tau-Familie. Das Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 2q34-q35 lokalisiert. MAP2 kommt in Neuronen vor. MAP2 ist das häufigste Mikrotubuli-assoziierte Protein des Hirngewebes. MAP2 liegt in drei Isoformen vor; zwei haben eine ähnliche Größe mit apparenten Molekulargewichten von 280 kDa (MAP2a und MAP2b) und die dritte hat ein niedrigeres Molekulargewicht von 70 kDa (MAP2c).
Immunogen
Mikrotubuli-assoziierte Proteine (MAPs) aus Rattengehirn.
Application
Monoklonaler Anti-MAP2 (2a+2b)-Antikörper wird in der Immunhistochemie, für Immunfärbung und für Western Blots eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Das Mikrotubuli-assoziierte Protein 2 (MAP2) interagiert mit den Mikrotubuli, um die Struktur der Dendriten aufrechtzuerhalten. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Aktin-Zytoskeletts in Wirbelsäulen, es bindet und führt zur Nukleation von filamentösem Aktin (F-Aktin) zur Modulierung der Morphologie der Wirbelsäule.
Reagiert mit allen bekannten Formen von MAP2, d. h. MAP2a, MAP2b und MAP2c. Es treten keine Kreuzreaktionen mit anderen MAPs oder Tubulin auf. Bei immunhistochemischer Färbung von formalinfixiertem, in Paraffin eingebettetem Gehirngewebe markiert der Antikörper selektiv die Dendritenbäume im gesamten Gehirn.
Physical form
Wird als Aszitesflüssigkeit mit 15 mM Natriumazid als Konservierungsmittel geliefert.
Preparation Note
Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C bis zu 1 Monat aufbewahren. Zur langfristigen Aufbewahrung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9942M4278SAB4700972
clone
HM-2, monoclonal
clone
HM-2, monoclonal
clone
HM-1, monoclonal
clone
MT-01, monoclonal
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
species reactivity
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
mouse, pig, human, bovine, cat
Gene Information
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Gene Information
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Gene Information
mouse ... Mtap1a(17754)
rat ... Map1a(25152)
Gene Information
human ... MAP2(4133)
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)