Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 264,00 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 844,00 |
Über diesen Artikel
€ 264,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol with 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H21N3O6/c24-18(7-4-8-19(25)26)22-17(13-14-5-2-1-3-6-14)20(27)21-15-9-11-16(12-10-15)23(28)29/h1-3,5-6,9-12,17H,4,7-8,13H2,(H,21,27)(H,22,24)(H,25,26)/t17-/m0/s1
InChI key
LFZGBNATHRHOKZ-KRWDZBQOSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility methanol with 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility water: 5 mg/mL, clear, yellow | solubility ethanol: 50 mg/mL, colorless to yellow |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G2505-1G | 04061826690994 |
| G2505-5G | 04061833057704 |