Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 148,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 156,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 791,00 € 672,35 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.670,00 |
Über diesen Artikel
€ 148,00
Produktname
N-(Methoxysuccinyl)-Ala-Ala-Pro-Val-4-nitroanilid, elastase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(CCCN1C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CCC(=O)OC)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(26(38)30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,30,38)(H,31,37)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
InChI key
VLVGCNNWNUERRZ-OSAZLGQLSA-N
General description
Application
- in response to zinc supplementation using human and mice neutrophils in vitro[1]
- to determine the functional properties of aged neutrophils to assess their role in supporting metastasis[2]
- to determine the anti-elastase action of Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst[3]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility methanol with 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility ethanol: 50 mg/mL, colorless to yellow |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?