Fortfahren mit
G4776
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,50
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
€ 39,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
copper
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
hole W
97 μm
open area size
55%
Application
Grids for transmission electron microscopy has been used to collect ultrafine sections of murine macrophage cell line during transmission electron microscopy (TEM).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G2278G1528G5401
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 25 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
material
copper
material
nickel
material
nickel
material
gold
open area size
55%
open area size
55%
open area size
69%
open area size
44%
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Thin-bar grids
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Regular grids with center mark and solid border
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
hole W
97 μm
hole W
19 μm
hole W
208 μm
hole W
42 μm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)