Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 67,80 |
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
copper
Packaging:
vial of 100 grids
€ 67,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
copper
description
Regular grids with center mark and solid border. TT (thin/thick bar matrix)
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
600 mesh × 42 μm pitch
hole W
27 μm
open area size
40%
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material copper | material copper | material nickel | material gold |
| packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| grid size 600 mesh × 42 μm pitch | grid size 200 mesh × 125 μm pitch | grid size 100 mesh × 250 μm pitch | grid size 400 mesh × 62 μm pitch |
| hole W 27 μm | hole W 97 μm | hole W 208 μm | hole W 42 μm |
| open area size 40% | open area size 55% | open area size 69% | open area size 44% |
| diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G1903-1VL | 04061838079022 |