Fortfahren mit
G0660
α-Glucosidase aus Saccharomyces cerevisiae
greener alternative
recombinant, expressed in proprietary host, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Synonym(e):
α-D-Glucosidase, α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase aus Hefe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
750 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-604-7
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥100 units/mg protein
Recombinant:
expressed in proprietary host
€ 253,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in proprietary host
Quality Level
form
lyophilized powder
specific activity
≥100 units/mg protein
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bakers yeast ... MAL12(853209), MAL32(852602)
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde für die Verwendung in der Stäkehydrolyseforschung hinsichtlich Energieeffizienz und Abfallvermeidung verbessert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikel in den Biodateien.
Application
Für die Bestimmung der α-Amylase und die Synthese verschiedener 1′-O-Sucrose- und 1-O-Fructose-Ester
Biochem/physiol Actions
Hydrolyse terminaler, nicht reduzierender 1→4-verknüpfter D-Glucose-Reste mit Freisetzung von D-Glucose.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, das Kaliumphosphat-Puffersalz (pH 7,15) und ca. 70 % Laktose enhält.
Analysis Note
Proteinbestimmung nach Biuret.
Other Notes
Eine Einheit setzt 1,0 μmol D-Glucose aus p-Nitrophenyl-α-D-Glucoside pro min bei pH-Wert 6,8 und 37 °C frei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5003G3651A7420
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
≥10 units/mg protein (using p-nitrophenyl α-D-glucoside as substrate.)
specific activity
≥50 units/mg protein
specific activity
30-60 units/mg protein (biuret)
Gene Information
bakers yeast ... MAL12(853209), MAL32(852602)
Gene Information
bakers yeast ... MAL12(853209), MAL32(852602)
Gene Information
-
Gene Information
-
recombinant
expressed in proprietary host
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P38158, P53341
UniProt accession no.
P38158, P53341
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Enzymatic Assay of α-Glucosidase by the Modified Boehenger Procedure (EC 3.2.1.20)
Verwandter Inhalt
M Ali et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 35(1), 692-701 (2020-03-12)
A new series of thiobarbituric (thiopyrimidine trione) enamine derivatives and its analogues barbituric acid derivatives was synthesised, characterised, and screen for in vitro evaluation of α-glucosidase enzyme inhibition and anti-glycation activity. This series of compounds were found to inhibit α-glucosidase activity
Yuheng Hu et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 34(1), 15-30 (2018-10-27)
A variety of substituted 3-arylcoumarin derivatives were synthesised through microwave radiation heating. The method has characteristics of environmental friendliness, economy, simple separation, and purification process, less by-products and high reaction yield. Those 3-arylcoumarin derivatives were screened for antioxidant, α-glucosidase inhibitory
Qiulian He et al.
Journal of oleo science, 71(6), 863-873 (2022-05-19)
In this study, some phenolic compounds including 4-Hexylresorcinol, 5-Pentadecylresorcinol, 5-Tricosylresorcinol, Bilobol, and Urushiol were tested against α-glycosidase enzyme from Saccharomyces cerevisiae and sorbitol dehydrogenase enzymes from sheep liver. These compounds determined good inhibition properties against α-glycosidase and sorbitol dehydrogenase (SDH)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G0660-750UN04061833624111