Fortfahren mit
G0376
β-Glucuronidase aus Rinderleber
Type B-3, ≥2,000,000 units/g solid
Synonym(e):
β-D-Glucuronid-Glucuronosohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
1000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 362,00
5000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.720,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥2,000,000 units/g solid
Biological source:
bovine liver
€ 262,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine liver
Quality Level
type
Type B-3
form
solid
specific activity
≥2,000,000 units/g solid
storage temp.
−20°C
Application
β-Glucuronidase wird in GUS-Assays als Reportergen zur Überwachung der Genexpression eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
β-Glucuronidase katalysiert die Aufspaltung von komplexen Kohlenhydraten. Im Menschen wandelt sie konjugiertes Bilirubin in seine nicht konjugierte Form um, sodass sich das Bilirubin für eine Reabsorption eignet.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 5.0 (30 min assay).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G0251G8132G0751
specific activity
≥2,000,000 units/g solid
specific activity
≥1,000,000 units/g solid
specific activity
1,000,000-3,000,000 units/g solid
specific activity
≥300,000 units/g solid
biological source
bovine liver
biological source
-
biological source
limpet (Patella vulgata)
biological source
-
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
partially purified powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
type
Type B-3
type
Type B-1
type
Type L-II
type
Type H-1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase aus Rinderleber
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Helena C Besse et al.
Pharmaceutics, 12(6) (2020-06-14)
The poor pharmacokinetics and selectivity of low-molecular-weight anticancer drugs contribute to the relatively low effectiveness of chemotherapy treatments. To improve the pharmacokinetics and selectivity of these treatments, the combination of a doxorubicin-glucuronide prodrug (DOX-propGA3) nanogel formulation and the liberation of
Regina Goetz et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 14(3), 166-180 (2013-02-14)
Fibroblast growth factors (FGFs) mediate a broad range of functions in both the developing and adult organism. The accumulated wealth of structural information on the FGF signalling pathway has begun to unveil the underlying molecular mechanisms that modulate this system
Fei Song et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 67(11-12), 611-619 (2013-02-19)
Genes coding for avenin-like proteins (ALP) represent a new family of wheat storage protein genes. To find a wheat endosperm-specific promoter, a 1644-bp fragment upstream of the ALP type-B gene (GenBank accession number JN622144) was isolated. The important promoter elements
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G0376-5MU04061832843568
G0376-500KU04061833623572
G0376-1MU04061833623565