Fortfahren mit
G0251
β-Glucuronidase aus Rinderleber
Type B-1, ≥1,000,000 units/g solid
Synonym(e):
beta-Glucuronidase der Rindsleber, β-D-Glucuronid-Glucuronosohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,50
500000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 271,00
1000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 469,00
5000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.850,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥1,000,000 units/g solid
€ 78,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type B-1
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥1,000,000 units/g solid
storage temp.
−20°C
General description
β-Glucuronidase (GUSB) ist ein lysosomales Enzym, das in Tieren, Pflanzen und Bakterien anzutreffen ist.[1] Diese Exoglycosidase weist eine starke Aktivität in Milz, Leber und Niere auf. Rindsleber-β-Glucuronidase (BLG) ist ein Homotetramer mit einem Molekulargewicht von 290 kDa.[1]
Application
β-Glucuronidase wird in GUS-Assays als Reportergen zur Überwachung der Genexpression eingesetzt.
β-Glucuronidase aus der Rindsleber wird verwendet im β-Glucuronidase- Inhibitionstest zur Untersuchung der β-Glucuronidase-hemmenden Wirkung von Extrakten und isolierten Aktivitäten von Phyllanthus amarus. Sie wird ferner zur Durchführung der Glucuronidierung verwendet.
Biochem/physiol Actions
β-Glucuronidase katalysiert die Aufspaltung von komplexen Kohlenhydraten. Im Menschen wandelt sie konjugiertes Bilirubin in seine nicht konjugierte Form um, sodass sich das Bilirubin für eine Reabsorption eignet.
β-Glucuronidase(GUSB)-Mangel kann zu einer Mukopolysaccharidose, Typ VII (MPSVII), führen, die wiederum Lyosomablagerungen im Gehirn zur Folge hat. Mit Hilfe der GUSB können β-Glucuronide von Steroidhormonen in Gewebe integriert werden.[1]
Other Notes
Eine Sigma-Einheit bzw. modifizierte Fishman-Einheit setzt je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μg Phenolphthalein aus Phenolphthalein-Glucuronid frei (30-minütiger Assay).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G8162G0751G0799
specific activity
≥1,000,000 units/g solid
specific activity
≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret)
specific activity
≥300,000 units/g solid
specific activity
>20,000,000 units/g protein
form
solid
form
aqueous glycerol solution
form
partially purified powder
form
aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type B-1
type
-
type
Type H-1
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase aus Rinderleber
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G0251-500KU04061833623381
G0251-1MU04061835556922
G0251-5MU04061833623398
G0251-100KU04061833623374