Fortfahren mit
G0751
β-Glucuronidase aus Helix pomatia
Type H-1, partially purified powder, ≥300,000 units/g solid
Synonym(e):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,00
500000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
1000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 380,00
2000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 616,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥300,000 units/g solid
€ 97,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type H-1
Quality Segment
form
partially purified powder
specific activity
≥300,000 units/g solid
secondary activity
≥10,000 units/g solid sulfatase
storage temp.
−20°C
General description
β-Glucuronidase Typ H-2 von der Helix pomatia ist eine aus der Weinbergschnecke stammende Rohlösung von Enzymen. Viele der von Weichtieren abgeleiteten β-Glucuronidasen enthalten auch Sulfataseaktivität.
Application
Neuer technischer Artikel mit einem Vergleich der Leistung verschiedener Enzyme
Weitere Informationen
über neue von Sigma R&D generierte Anwendungsdaten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen, bei denen Enzyme aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden, und die Verwendung eines chromatographisch gereinigten Enzyms zur Verminderung der Wirkung der Esterase-Aktivität, die zur Umwandlung von 6-MAM in Morphin führt
Biochem/physiol Actions
Wird zur Hydrolyse von Glucuronidkonjugaten bei der Analyse von Harnmetaboliten verwendet
Analysis Note
Viele aus Mollusken gewonnene β-Glucuronidasen enthalten auch Sulfatase-Aktivität.
Other Notes
Definition der Sulfatase-Einheit: Eine Einheit Sulfatase hydrolisiert je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μmol p-Nitrocatecholsulfat.
Eine Sigma-Einheit bzw. modifizierte Fishman-Einheit setzt je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μg Phenolphthalein aus Phenolphthalein-Glucuronid frei (30-minütiger Assay).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G8885G7770G0876
description
Type H-1, partially purified powder, ≥300,000 units/g solid
description
Type H-3, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
description
Type HP-2S, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
description
Type H-2, aqueous solution, ≥85,000 units/mL
specific activity
≥300,000 units/g solid
specific activity
≥90,000 units/mL
specific activity
≥90,000 units/mL
specific activity
≥85,000 units/mL
form
partially purified powder
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
type
Type H-1
type
Type H-3
type
Type HP-2S
type
Type H-2
secondary activity
≥10,000 units/g solid sulfatase
secondary activity
≤1,000 units/mL sulfatase
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase aus Helix pomatia
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does this have an expiration date? Specifically for lot SLCL6750?
    1 answer
    1. β-Glucuronidase from Helix pomatia can be stored at –20 °C. There is no expiration date or recommended retest date on the Certificate of Analysis, however the data sheet states when stored at –20 °C, states this enzyme retains activity for at least 3 years.
      Helpful?
  2. What is the weight per unit of this product?
    1 answer
    1. The specification of this product is 300,000 units/g solid. The specific unit value will be determined for each lot of product and reported on the lot-specific CofA document.