Fortfahren mit
FD500S
Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
average mol wt 500,000
Synonym(e):
FITC–Dextran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 500,000
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
color
yellow to orange
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
storage temp.
2-8°C
General description
Dextran ist ein Polymer von Anhydroglucose. Es besteht aus ca. 95 % alpha-D-(166)-Verbindungen. Die restlichen (163)-Verbindungen tragen zur Verzweigung des Dextrans bei. Widersprüchliche Daten bezüglich der Verzweigungslängen deuten darauf hin, dass die durchschnittliche Verzweigungslänge weniger als drei Glucoseeinheiten beträgt. Andere Methoden zeigen allerdings, dass es Verzweigungen von mehr als 50 Glucoseeinheiten gibt. Für natives Dextran wurde eine Molekülmasse von 9 Millionen bis 500 Millionen bestimmt. Dextrane mit geringerer Molekülmasse zeigen etwas weniger Verzweigungen und ihre Molekülmasse ist enger verteilt. Dextrane mit einer Molekülmasse von mehr als 10.000 verhalten sich, als seien sie stark verzweigt. Mit einem Anstieg der Molekülmasse erlangen die Dextranmoleküle größere Symmetrie. Dextrane mit einer Molekülmasse von 2.000 bis 10.000 weisen die Eigenschaften einer expandierbaren Spirale auf. Bei einer Molekülmasse von weniger als 2.000 ist Dextran eher stäbchenhaft. Die Molekülmasse von Dextran wird mit einer oder mehreren der folgenden Methoden gemessen: Kleinwinkel-Laserlichtstreuung, Größenausschluss-Chromatographie, Kupferkomplexierung sowie Bestimmung und Viskosität des kolorimetrischen reduzierenden Endes des Zuckers mit einem Anthron-Reagenz.
Application
Dextran markiert mit Fluoresceinisothiocyanat für eine mögliche Verwendung in Perfusionstudien an Tieren.
FITC-Dextran wird für Forschungszwecke in den Bereichen Herz-Kreislauf, Mikrozirkulation, Perfusion, Zellmonoschicht und Zellmembranpermeabilität als fluoreszente Flusstracerverbindung eingesetzt, die die Messung von Prozessen wie Durchblutung, Membranschädigung, vaskuläre Drainage und renale Elimination unterstützt.[1] Kleine FITC-Dextrane werden außerdem zur Messung von Prozessen wie Endozytose und Zellverbindungspermeabilität verwendet.[1] Fluoreszein-dextran, 500 kDa, kann als Tracer der Cerebrospialfüssigkeit (CSF) verwendet werden.[2] FITC-Dextran-500 kann zur Untersuchung der Endothel- oder Epithelmonoschichtporosität, der apikal-basolateralen Bewegung innerhalb von Zellschichten und der Zellverbindungspermeabilität eingesetzt werden.[3]
FITC-Dextran wird häufig für Forschungszwecke in den Bereichen Mikrozirkulation und Zellpermeabilität unter Anwendung von Mikrofluorimetrie eingesetzt. FITC-Dextran wird zur Untersuchung der Porosität von Pflanzenzellwänden und der Permeabilität von Kapillaren verwendet. Es wurde nachgewiesen, dass Plasmaproteine nicht an FITC-Dextran binden.
Preparation Note
Normalerweise testet Sigma die Löslichkeit von FITC-Dextranen in Wasser in Konzentrationen von mindestens 25 mg/ml. Die Lösungen sollten lichtgeschützt aufbewahrt werden. FITC-Dextran ist in vivo für mehr als 24 Stunden stabil.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Dextranen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FD250SFD150SFD20S
biological source
synthetic (organic)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
synthetic
biological source
sugar beets root
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
solubility
water: 25 mg/mL, clear, yellow
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
solubility
water: 25 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow to orange
color
yellow to orange
color
faint yellow to orange
color
yellow to dark yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)