Wichtige Dokumente
FD20S
Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
average mol wt 20,000
Synonym(e):
FITC–Dextran
Biologische Quelle
sugar beets root
Konjugat
FITC conjugate
Form
powder
Mol-Gew.
average mol wt 20,000
Kennzeichnungsgrad
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
Farbe
yellow to dark yellow
Löslichkeit
water: 25 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.