Fortfahren mit
FD150S
Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
average mol wt 150,000
Synonym(e):
FITC–Dextran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 454,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.820,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 454,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 150,000
extent of labeling
0.003-0.025 mol FITC per mol glucose
color
faint yellow to orange
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
storage temp.
2-8°C
General description
Dextran ist ein Polymer von Anhydroglucose. Es besteht aus ca. 95 % alpha-D-(166)-Verbindungen. Die restlichen (163) Verbindungen tragen zur Verzweigung des Dextrans bei. Widersprüchliche Daten bezüglich der Verzweigungslängen deuten darauf hin, dass die durchschnittliche Verzweigungslänge weniger als drei Glucoseeinheiten beträgt. Andere Methoden zeigen allerdings, dass es Verzweigungen von mehr als 50 Glucoseeinheiten gibt. Für natives Dextran wurde eine Molekülmasse von 9 Millionen bis 500 Millionen bestimmt. Dextrane mit geringerer Molekülmasse weisen etwas weniger Verzweigungen auf und ihre Moleklmasse ist enger verteilt. Dextrane mit einer Molekülmasse von mehr als 10.000 verhalten sich, als seien sie stark verzweigt. Mit einer steigenden Molekülmasse erlangen die Dextranmoleküle eine stärkere Symmetrie. Dextrane mit einer Molekülmasse von 2.000 bis 10.000 weisen die Eigenschaften einer dehnbaren Spirale auf. Bei einer Molekülmasse von weniger als 2.000 ist Dextran eher stabartig. Die Molekülmasse von Dextran wird mit einer oder mehreren der folgenden Methoden gemessen: Kleinwinkel-Laserlichtstreuung, Größenausschlusschromatographie, Kupferkomplexierung sowie Bestimmung und Viskosität des kolorimetrisch reduzierenden Endes des Zuckers mit einem Anthron-Reagens.
Application
Dextran markiert mit Fluoresceinisothiocyanat für eine mögliche Verwendung in Perfusionstudien an Tieren.
FITC-Dextran wird für Forschungszwecke in den Bereichen Herz-Kreislauf, Mikrozirkulation, Perfusion, Zellmonoschicht und Zellmembrandurchlässigkeit als fluoreszente Flusstracerverbindung eingesetzt, die die Messung von Prozessen wie Durchblutung, Membranschädigung, vaskuläre Drainage und renale Elimination unterstützt.[1] Kleine FITC-Dextrane werden außerdem zur Messung von Prozessen wie Endozytose und Zellverbindungsdurchlässigkeit verwendet.[2] Fluoreszein-Dextran, 150 kDa kann eingesetzt werden, um die Bewertung der Integrität der Blut-Hirn-Schranke zu unterstützen, und um eine Fluoreszenz-Mikrolymphographie (FML) durchzuführen. Fluoreszein-Dextan 150 wird als Tracer für den vaskulären Fluss der Mikrozirkulation eingesetzt.[3]
FITC-Dextran wird häufig für Forschungszwecke in den Bereichen Mikrozirkulation und Zelldurchlässigkeit unter Anwendung von Mikrofluorimetrie eingesetzt. FITC-Dextran wird zur Untersuchung der Porosität von Pflanzenzellwänden und der Durchlässigkeit von Kapillaren verwendet. Es wurde nachgewiesen, dass Plasmaproteine nicht an FITC-Dextran binden.
Preparation Note
Normalerweise testet Sigma die Löslichkeit von FITC-Dextranen in Wasser in Konzentrationen von mindestens 25 mg/ml. Die Lösungen sollten lichtgeschützt aufbewahrt werden. FITC-Dextran ist in vivo mehr als 24 Stunden stabil.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Dextranen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FD250SFD500SFD20S
biological source
synthetic
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
synthetic (organic)
biological source
sugar beets root
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
solubility
water: 25 mg/mL, clear, yellow
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
solubility
water: 25 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
faint yellow to orange
color
yellow to orange
color
yellow to orange
color
yellow to dark yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf