Fortfahren mit
F6272
α-1,6-Fucosidase solution
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.04 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 560,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-914-2
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥1.8 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 560,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
description
α-1,6-Fucosidase solution from Elizabethkingia miricola
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥1.8 units/mg protein
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
For reactions with complex carbohydrates, the substrate must be labeled with aminonaphthalenetrisulfonic acid (ANTS).
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Other Notes
One unit will release 1.0 μmole of methylumbelliferone from 4-methylumbelliferyl α-L-fucoside per min at pH 5.0 at 37 °C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3023F1924344826
specific activity
≥1.8 units/mg protein
specific activity
≥2 units/mg protein
specific activity
≥0.5 units/mg protein
specific activity
≥1.0 units/mL, ≥1.5 units/mg protein
Gene Information
human ... FUCA1(2517), FUCA2(2519)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
liquid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
UniProt accession no.
P04066, Q9BTY2
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)