Fortfahren mit
F3023
α-1→(3,4)-Fucosidase solution from Xanthomonas sp.
buffered aqueous solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.120,00
€ 952,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-914-2
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥2 units/mg protein
Concentration:
≥0.5 unit/mL
€ 952,00
Listenpreis€ 1.120,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous solution
Quality Level
specific activity
≥2 units/mg protein
packaging
vial of 0.02 unit
concentration
≥0.5 unit/mL
foreign activity
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1,2-fucosidase and proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Releases non-reducing, terminal α-1,3-fucose and α-1,4-fucose from complex carbohydrates.
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Other Notes
One unit will release 1.0 μmole of fucose from Lewis X trisaccharide, 4-methylumbelliferyl glycoside per min at pH 5.0 at 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F6272344822344824
specific activity
≥2 units/mg protein
specific activity
≥1.8 units/mg protein
specific activity
≥0.4 units/mg protein, ≥100 mU/mL
specific activity
≥100 mU/mL, ≥400 mU/mg protein
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
liquid
concentration
≥0.5 unit/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F3023-1VL04061838078926