Fortfahren mit
F4883
Fibrinogen aus Humanplasma
35-65% protein (≥90% of protein is clottable).
Synonym(e):
Faktor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 515,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.180,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.920,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-598-6
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
human plasma
Mol wt:
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
€ 515,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Segment
description
essentially plasmin(ogen) free
form
powder
quality
35-65% protein (≥90% of protein is clottable).
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
concentration
35-65% protein (biuret)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.9% NaCl: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Fibrinogen war der erste Blutkoagulationsfaktor, der identifiziert wurde, und ist ein Vorläufer von Fibrinprotein. Dieses Protein besteht aus zwei Ketten, die jeweils aus drei α-, β- und γ-Ketten bestehen. Diese drei Untereinheiten werden durch drei Gene codiert, die sich im menschlichen Chromosomenlocus 4q23-q32 befinden und 51kb umspannen.[1]
Application
Das Fibrinogen aus menschlichem Plasma wird wie folgt verwendet:
  • Fibrinogenadsorptions-Assay, durchgeführt auf swCNT (einwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen)
  • Charakterisierung fibrinogener Strukturen bei Vorhandensein von CNT mit Hilfe von CD-Spektroskopie (Circulardichroismus) und Temperaturscans[2]
  • Zubereitung von RBC-Suspensionen aus dem Venenblut der Antekubitalvene, zur Beurteilung der RBC-Aggregationsfähigkeit[3]
  • Fibrinolyse-Assay, durchgeführt auf embryonischen Fibroblasten der Maus (MEF)[4]
  • Herstellung von Fibrinogen-markiertem Gold (Fgn/Au)[5]
  • Quantifizierung der in-vitro-Angiogenese durch menschliche mikrovaskuläre Endothelzellen[6] und
  • Beurteilung von fibrin-induzierter Apoptose und Differenzierungsregulierung im Trophoblast aus voll ausgetragener menschlicher Plazenta.[7]
Biochem/physiol Actions
Acute-Phase-Protein (APP), welches ein Teil der Proteinkoagulations-Kaskade der Blutgerinnung ist.
Fibrinogen ist ein Akute-Phase-Protein (APP), welches ein Teil der Proteinkoagulations-Kaskade der Blutgerinnung ist. Der Endpunkt der Kaskade ist die Produktion von Thrombin, welches Fibrinogen in Fibrin umwandelt. Thrombin hydrolysiert Fibrinogen sehr rasch, wobei Fibrinopeptid A freigesetzt wird. Der Verlust dieses kleinen Peptids reicht nicht aus, um das resultierende Fibrinmolkül unlöslich zu machen; dieses neigt jedoch dazu Komplexe mit benachbarten Fibrin- und Fibrinogenmolekülen auszubilden. Nun spaltet Thrombin ein zweites Peptid, Fibrinopeptid B, ab und die so gebildeten Fibrin-Monomere polymerisieren spontan zu einem unlöslichen Gel. Das polymerisierte Fibrin wird von nichtkovalenten und elektrostatischen Kräften zusammengehalten und durch das transamidierende Enzym Factor XIIIa stabilisiert, welches ebenfalls durch die Wirkung von Thrombin aus Factor XIII (fibrinstabilisierender Faktor) gebildet wird. Die unlöslichen Fibrinaggregate (Gerinnsel) und aggregierten Blutplättchen versiegelt dann das beschädigte Blutgefäß und stoppen somit die Blutung. Die Fibrinogenkonzentration im Plasma dient als nichtspezifischer Indikator dafür ob ein Entzündungsprozess im Körper im Gange ist oder nicht. Thrombin aus einem beliebigen Säuger ist in der Lage Fibrinogen von jedem anderen Säuger zu spalten.
Fibrinogen ist ein Entzündungsprotein der akuten Phase, das eine essenzielle Rolle bei der Blutgerinnung spielt. In der chinesischen Bevölkerung gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Plasmagehalt von Fibrinogen und koronaren Herzerkrankungen. Folglich kann Fibrinogen dafür als Marker und Risikofaktor in Frage kommen.[1] Ein -455-Allel einer Fibrinogen-Kette β (FGB) steht mit der schlechten Überlebensrate nach einem Schlaganfall bei weißen Frauen einer finnischen Kohorte in Zusammenhang.[8] Ein ischämischer Schlaganfall, dem eine Hyperfibrinogenämie vorausgeht, hat unabhängig von der Ausgangs-Fibrinogenkonzentration eine schlechte Prognose.[9]
Features and Benefits
Das Quellenmaterial wurde negativ auf HIV und HBsAg getestet.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver mit Natriumcitrat und Natriumchlorid.
Analysis Note
Proteinbestimmung nach Biuret
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3879F5386F6755
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, immunoblotting: suitable
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
rat plasma
concentration
35-65% protein (biuret)
concentration
50-70% protein (biuret)
concentration
-
concentration
60-80% (biuret)
mol wt
α-chain 63.5 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), β-chain 56 kDa, soluble dimer 340 kDa
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
mol wt
-
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P02671, P02679, P02675
UniProt accession no.
P02671, P02675, P02679
UniProt accession no.
P02671, P02675, P02679
UniProt accession no.
P02680, P06399, P14480
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibrinogen aus Humanplasma
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F4883-5G04061833617953
F4883-500MG04061833617946
F4883-1G04061833617939
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. storage and thawing Is it possible to store at -20 freezer and repeated freezing and thawing
    1 answer
    1. This product has not been tested for freeze-thaw stability. However, in powder form, repeatedly removing this product from a freezer for the purpose of preparing fresh solutions, is not expected to be detrimental to the protein. Prepared solutions may be stored up to 1 week at 2 - 8 °C. It is not recommended to freeze stock solutions, as the freeze-thaw process may lead to protein degradation.
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/299/301/f4883pis.pdf
      Helpful?
  2. F4883-500MG contains Sodium Citrate and Sodium Chlorure. Is it possible to have their concentration ? What is the volume of sodium chloride we have to put in the bottle please?
    1 answer
    1. This material is lyophilized from a solution of 75 mM NaCl (4.39 mg/mL), 10 mM Na Citrate (2.94 mg/mL). It can be solubilized in 0.85% (w/v) sodium chloride to 2 mg/ml, by layering the protein on top of the saline solution and placing it in a 37°C water bath for 4-6 hours, with gentle agitation.
      Helpful?
  3. Hello. For your F4883-500MG Fibrinogen product, is there 500mg of pure fibrinogen in the vial? Or is there 500 mg of reagent - of which a fraction is clottable Fibrinogen? Do you have preparation instructions for this reagent?
    1 answer
    1. F4883-500MG contains 500 mg of solid. Fibrinogen can be solubilized in 0.85% (w/v) sodium chloride (2 mg/ml) by layering the protein on top of the saline solution and placing it in a 37 °C water bath for 4-6 hours with gentle agitation.