Fortfahren mit
F5386
Fibrin aus Humanplasma
insoluble powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 271,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
EC Number:
232-597-0
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
human plasma
€ 271,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Segment
form
powder
technique(s)
indirect ELISA: suitable
UniProt accession no.
SMILES string
N(CC(=O)NC)C(=O)CN
InChI
1S/C5H11N3O2/c1-7-5(10)3-8-4(9)2-6/h2-3,6H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)
InChI key
BWGVNKXGVNDBDI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Fibrin wird durch das Vernetzen von Fibrinogen durch Thrombin erzeugt. Fibrinogen besteht aus zwei Monomeren, von denen jedes drei Polypeptidketten enthält. Fibrinogen ist ein Hauptplasmaprotein.
Application
Fibrin aus Humanplasma wird wie folgt verwendet:
  • für die In-vitro-Spaltung von Fibrinogen und Fibrin
  • als Referenz für die wahre Komponentenanalyse (TCA) und die Hauptkomponentenanalyse (PCA) von Ramanspektren
  • als Referenz in der Ramanspektroskopie zum Untersuchen der Bindungsmechanismen und der Bindungseffizienz der verschiedenen Polyoxometalate (POM)
Biochem/physiol Actions
Fibrin dient als wichtiges Biopolymer im primären Blutgerinnungsprozess. Es erzeugt bei der Wundheilung ein Gerüst für infiltrierende Zellen. Fibrin wird verbreitet als Gewebeverschlussmittel für Geweberegenerationsanwendungen eingesetzt, da es die Bildung einer biokompatiblen physischen Struktur ermöglicht. Es wird auch in Abgabesystemen für Zellen und bioaktive Moleküle eingesetzt. Die Fibrinmatrix ähnelt dem nativen Pankreas und kann als Gerüstmaterial für eine Inselzellentransplantation dienen. Fibrin wird in Studien eingesetzt, um fibrinspezifische monoklonale Antikörper (mAk) zu erhalten. Diese mAk können verwendet werden, um ihre Rolle bei der Fibrinpolymerisation und ihren Nutzen bei der Fibrinquantifizierung in Blutplasma zu bestimmen.
Preparation Note
Hergestellt durch Gerinnung von Fibrinogen, um ein vernetztes Fibrin zu erzeugen
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F8630F3261SRP6557
technique(s)
indirect ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
-
biological source
human plasma
biological source
bovine plasma
biological source
human
biological source
human
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
Gene Information
human ... FGA(2243), FGB(2244), FGG(2266)
Gene Information
cow ... FGA(522039), FGB(510522), FGG(280792)
Gene Information
human ... FGB(2244)
Gene Information
human ... F2(2147)
UniProt accession no.
P02671, P02679, P02675
UniProt accession no.
P02672, P02676, P12799
UniProt accession no.
P02675
UniProt accession no.
P00734
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. hi, I wonder what's the molecular mass of the fibrin you provide. I would appreciate it if you can offer me answer as soon as possible.
    1 answer
    1. The molecular weight for this product is not determined. It is considered to be a cross-linked form. Various publications site this type of fibrin having a ranging anywhere from 80kDa to 300kDa or more.