Fortfahren mit
F3879
Fibrinogen aus Humanplasma
50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
Fibrinogen from human plasma
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Faktor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 226,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 487,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.050,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-598-6
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
human plasma
Mol wt:
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Segment
form
powder
quality
50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
concentration
50-70% protein (biuret)
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
0.9% NaCl: soluble 10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Fibrinogen, oder Faktor I, ist ein Blutprotein, das an der Gerinnung beteiligt ist und von Thrombin zu Fibrin umgewandelt wird. Fibrinogen hat eine Molekülmasse von etwa 340 kDa.
Application
Fibrinogen wird zur Einleitung der Freisetzung von TNF-ähnlichem zytotoxischem Faktor aus murinen Makrophagen eingesetzt.[1] Es wird zur Herstellung von Fibringerüsten mit kontrollierter Mikroarchitektur mittels Zwei-Photonen-Polymerisation-Mikrogusstechnik hergestellt.[2]
Fibrinogen wurde auch zur Entwicklung eines fibrinogenspezifischen Sandwichenzym-gebundenen Immunadsorbensassay-Mikroarrayassays zur Unterscheidung von Blutplasma- und Serumproben verwendet.[3]
Fibrinogen aus menschlichem Plasma wird wie folgt verwendet:
  • Zur Herstellung von Fibrinhydrogelen[4]
  • Zur Herstellung von Fibrin-MSC-Knorpelkonstrukten (mesenchymale Stammzellen)[5]
  • Zum Analysieren der proteinabweisenden Eigenschaften von PFDA-co-DEGDME(Diethylenglycoldimethylether)-Oberflächen mittels Quarzkristall-Mikrowaage (QCM)
Biochem/physiol Actions
Acute-Phase-Protein (APP), welches ein Teil der Proteinkoagulations-Kaskade der Blutgerinnung ist.
Fibrinogen ist ein Akute-Phase-Protein (APP), welches ein Teil der Proteinkoagulations-Kaskade der Blutgerinnung ist. Der Endpunkt der Kaskade ist die Produktion von Thrombin, welches Fibrinogen in Fibrin umwandelt. Thrombin hydrolysiert Fibrinogen sehr rasch, wobei Fibrinopeptid A freigesetzt wird. Der Verlust dieses kleinen Peptids reicht nicht aus, um das resultierende Fibrinmolkül unlöslich zu machen; dieses neigt jedoch dazu Komplexe mit benachbarten Fibrin- und Fibrinogenmolekülen auszubilden. Nun spaltet Thrombin ein zweites Peptid, Fibrinopeptid B, ab und die so gebildeten Fibrin-Monomere polymerisieren spontan zu einem unlöslichen Gel. Das polymerisierte Fibrin wird von nichtkovalenten und elektrostatischen Kräften zusammengehalten und durch das transamidierende Enzym Factor XIIIa stabilisiert, welches ebenfalls durch die Wirkung von Thrombin aus Factor XIII (fibrinstabilisierender Faktor) gebildet wird. Die unlöslichen Fibrinaggregate (Gerinnsel) und aggregierten Blutplättchen versiegelt dann das beschädigte Blutgefäß und stoppen somit die Blutung. Die Fibrinogenkonzentration im Plasma dient als nichtspezifischer Indikator dafür ob ein Entzündungsprozess im Körper im Gange ist oder nicht. Thrombin aus einem beliebigen Säuger ist in der Lage Fibrinogen von jedem anderen Säuger zu spalten.
Features and Benefits
Ausgangsstoffe wurden negativ auf HIV und HBsAg getestet.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver mit ~15 % Natriumcitrat und ~25 % Natriumchlorid.
Preparation Note
Zur Solubilisierung Fibrinogen am Besten auf warme (37 °C) Kochsalzlösung schichten, da sich Fibrinogen in Wasser nicht auflöst. Die Kochsalzlösungskonzentration sollte im Bereich von 0,85–0,9 % liegen. Die Fibrinogen-Kochsalz-Lösung kann vorsichtig geschüttelt, aber nicht im Vortexer gemischt werden. Das Fibrinogen löst sich langsam auf und ergibt eine trübe Lösung. Fibrinogen kann sterilfiltriert werden, jedoch nicht durch einen 0,1-μ-Filter. Ein 0,2-μ-Filter mit Überdruck mittels Spritzenvorsatz- und „Knopf“-Filter wird empfohlen. Vakuumfiltration darf nicht eingesetzt werden, da dies zum Abbau der Moleküle während der Filtration führen würde.
Analysis Note
Proteinbestimmung durch Biuret
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F4883F5386341576-M
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable
technique(s)
-
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
concentration
50-70% protein (biuret)
concentration
35-65% protein (biuret)
concentration
-
concentration
-
mol wt
α-chain 63.5 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), β-chain 56 kDa, soluble dimer 340 kDa
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
mol wt
-
mol wt
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
solubility
0.9% NaCl: soluble 10 mg/mL
solubility
0.9% NaCl: soluble
solubility
-
solubility
sterile distilled water: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibrinogen aus Humanplasma
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Discover why blood proteins such as bovine serum albumin, human serum albumin, globulins, and more are crucial for cell culture.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F3879-100MG04061833617274
F3879-5G04061833617304
F3879-1G04061833617281
F3879-250MG04061833617298
Questions
  1. I'm evaluating the direct fibrinolytic activity of a bacterial enzyme using your fibrinogen products. Could you confirm if these contain any trace amounts of plasminogen?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is not tested for the presence of plasminogen.
      Helpful?
Reviews
1–2 of 2 Reviews  
Active Filters
  1. Nebraska
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    Consistently gave satisfactory results
    I have used this product for many of my fibrin based gels and got good results. This product bodes well with thrombin (by Sigma) and the clotting time is as expected.
    Helpful?
  2. Columbia, MO
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Fibrinogen from human plasma
    It helps quick fibrin clot formation in islet transplantation.
    Helpful?