Fortfahren mit
E1752
Estron-3-(β-D-glucuronid)
≥99% (HPLC), estrogen metabolite, powder
Synonym(e):
1,3,5(10)-Estratrien-17-on-3-glucuronid Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 737,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.930,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29NaO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6043458
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Estron-3-(β-D-glucuronid),
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C([O-])=O)ccc24
InChI
1S/C24H30O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-16,18-21,23,26-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1
InChI key
PBULYLQKWDXDFZ-QHIGSJCSSA-M
Application
Estron-3-(β-D-glucuronid)-Natriumsalz wird als Standard für Folgendes eingesetzt:
  • zum Bestimmen von Estronkonjugat (E1C) aus Urinproben mittels Enzymimmunassays (EIA)[1]
  • zum Bestimmen von Kortikosteronmetaboliten aus Fäkalien- und Wasserproben mittels EIA[2]
  • zum Bestimmen der Progesteron- und Östrogenkonzentrationen in Fäkalien von Chinesischem Goral mittels EIA[3]
Biochem/physiol Actions
Estron-3-glucuronid (E3G) ist ein Harnmetabolit von Östrogen. Höhere Konzentrationen von Estron-3-glucuronid werden in der frühen fruchtbaren Phase des Menstruationszyklus beobachtet.[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E0251E2127E1127
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E1752-100MG04061832849751
E1752-5MG04061833602164
E1752-25MG04061832849768
Questions
  1. E-1752-5mgを購入しました。 実際の内容量は5mgちょうどですか? それとも、5㎎以上入っていると保証されていますか?(例えば5.3㎎入っているとか)
    1 answer
    1. This product is packaged by weight. The contents of the 5mg package should be fairly precise. However, some packages may be overfilled slightly. Any overfill would be limited to microgram quantities.