Fortfahren mit
E0251
Estrone 3-sulfate sodium salt
synthetic (organic), ≥98% (TLC), Inactive estrogen, powder
Synonym(e):
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 381,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H21O5SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.41
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 381,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Estrone 3-sulfate sodium salt, contains ~35% Tris as stabilizer
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (TLC)
form
powder
contains
~35% Tris as stabilizer
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24
InChI
1S/C18H22O5S.Na.H/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);;/t14-,15-,16+,18+;;/m1../s1
InChI key
GQZNDBBLTDOIBE-DLEHHZMWSA-N
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Packaging
Package size based on steroid content
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1752E9505E6375
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥93%
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E0251-100MG04061833600986
E0251-1G04061826236451