Fortfahren mit
E0504
Ecarin from Echis carinatus venom
prothrombin activator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 505,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Biological source:
Echis carinatus venom
€ 505,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Echis carinatus venom
Quality Segment
packaging
vial of 45-55 units
storage temp.
−20°C
Application
Ecarin activity is the principal behind the Ecarin Clotting Time (ECT) assay, which is used to assess antithrombotic effect and thrombin inhibition.
Ecarin from Echis carinatus venom is the primary reagent in the ecarin clotting time (ECT) test, which is used to monitor anticoagulation and thrombin inhibition. It has been used in studies to test the effectiveness of medications for the treatment of venous and arterial thromboembolism.
Biochem/physiol Actions
Prothrombin activator
Other Notes
One unit will activate prothrombin to produce one unit of amidolytic activity at pH 8.4 at 37 °C. One amidolytic unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-p-tosyl-Gly-Pro-Arg-p-nitroanilide per min at pH 8.4 at 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1289V8250P3243
biological source
Echis carinatus venom
biological source
bee venom
biological source
-
biological source
Crotalus adamanteus venom
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
vial of 45-55 units
packaging
-
packaging
-
packaging
vial of ≥100 units
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E0504-1VL04061833601136