This product can be solubilized in water at 50 mg/ml to form a turbid suspension. The solubility in PBS has not been evaluated but is expected to be similar to that of water.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
Application
Snake venom from Echis carinatus (Indian saw-scaled viper) which acts primarily on fibrinogen may be used as a source of anticoagulation factors and the prothrombin activator ecarin. It may also be used as an immunogen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the solubility of this product in water and or PBS?