Fortfahren mit
E0127
Elastase aus Schweinepankreas
Type III, lyophilized powder, Protein 55-85 %, ≥4.0 units/mg protein
Synonym(e):
Pancreatopeptidase E
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 512,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.900,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
254-453-6
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥4.0 units/mg protein
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type III
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥4.0 units/mg protein
mol wt
25.9 kDa
composition
Protein, 55-85%
solubility
200 mM Tris HCl buffer, pH 8.8: soluble 1.0 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Application
Elastase aus Schweinepankreas wird zur proteolytischen Spaltung von UMP-Synthase (Uridin-5′-monophosphatsynthase) eingesetzt.[1] Es wird auch gemeinsam mit Kollagenase verwendet, um Gewebe in Einzelzellen aus thorakalem Medium, Bauchaortenmedium und Intima von Kaninchen zu dispergieren.[2]
Elastase aus Schweinepankreas wurde in einer Studie zur Identifizierung eines neuartigen Knochen-/Calciummetabolismus-Regulativs in Schweinepankreas eingesetzt. Elastase aus Schweinepankreas wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung der Wirkung auf einen spezifischen synthetischen Inhibitor der neutrophilen Elastase (ONO-5046) im Verlauf der akuten hämorrhagischen Pankreatitis bei Hunden eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Elastase hydrolysiert Elastin, das spezifische Protein elastischer Fasern, und verdaut Hämoglobin, Casein und Fibrin.
Elastase ist eine einzelne Peptidkette von 240 Aminosäureresten, die vier Disulfidbrücken enthält. Die Molekülmasse beträgt etwa 25,9 kDa. Das Enzym wird als ein inaktives Zymogen, Proelastase, das durch eine begrenzte Proteolyse durch Trypsin am N-Terminus zu seiner aktiven Form umgewandelt wird, synthetisiert. Sie ist eine Serinprotease mit breiter Spezifizität. Sie spaltet Protein auf der Carboxylseite von kleinen hydrophoben Aminosäuren wie Ile, Gly, Ala, Ser, Val und Leu. Das Enzym hydrolysiert auch Amide und Ester wie N-Benzoyl-L-alaninmethylester. Der optimale pH-Wert liegt bei 8,0–8,5. Es erfordert keinen Aktivator, wird aber durch Diisopropylfluorphosphat, Phenylmethylsulfonylfluorid, α2-Macroglobulin, α1-Antitrypsin, Sulfonylfluoride, p-Dinitrophenyldiethylphosphat und hohe Salzkonzentrationen gehemmt. Elastase kommt in Gewebe- und Zelldissoziationsverfahren ausgiebig zum Einsatz. Sie ist wirksam bei der Isolierung von Lungenzellen vom Typ II.
Packaging
Packungsgröße basiert auf dem Proteingehalt
Physical form
Enthält Natriumcarbonat.
Preparation Note
2x kristallisiert und chromatographisch aufgereinigt.
Analysis Note
Enthält Trypsinaktivität
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert bei einem pH-Wert von 8,0 und einer Temperatur von 25 °C pro Minute 1,0 μmol N-Succinyl-L-Ala-Ala-Ala-p-Nitroanilid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E0258E7885E1250
specific activity
≥4.0 units/mg protein
specific activity
≥4.0 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥4 units/mg protein
specific activity
≥4.0 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
25.9 kDa
mol wt
-
mol wt
25.9 kDa
mol wt
25.9 kDa
solubility
200 mM Tris HCl buffer, pH 8.8: soluble 1.0 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elastase aus Schweinepankreas
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E0127-20MG04061833600917
E0127-10MG04061833600900
E0127-5MG04061832700557
E0127-100MG04061832700526
Questions
  1. What is the stability of solubled elastaze in 200 mM Tris HCl (1mg/ml) in -20 Celsius degrees?
    1 answer
    1. Elastase from porcine pancreas is soluble in 200 mM Tris HCl buffer, pH 8.8 (1 mg/ml), yielding a clear solution. For storage, lyophilized elastase is stable at -20°C; however, the stability of the solution at -20°C has not been validated.