Fortfahren mit
D8015
4-Dimethylaminoantipyrine
reactive nitrogen species scavenger
Synonym(e):
4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Aminopyrine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,70
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-365-8
MDL number:
Form:
solid
€ 80,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C1=C(C)N(C)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3
InChI key
RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Oxidation by Fe(VI) has potential to remove N-nitrosodiumethylamine precursors, including 4-dimethylaminoantipyrine, from drinking water. 4-Dimethylaminoantipyrine is itself an effective scavenger of reactive nitrogen compounds nitric oxide and peroxynitrite, important in the inflammatory response.
Biochem/physiol Actions
Antipyrine was found to be nonmutagenic when screened against Salmonella typhimurium tester strains TA100, TA98, TA97, TA102 and TA104.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
33528A438206800
form
solid
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
mp
107-109 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.), 107-109 °C
mp
105-110 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.), 108-110 °C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)