Fortfahren mit
A4382
4-Aminoantipyrin
reagent grade
Synonym(e):
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on, Ampyron
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,20
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,30
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
UNSPSC Code:
51384603
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-452-3
Beilstein/REAXYS Number:
181635
MDL number:
€ 59,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
105-110 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL
SMILES string
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI key
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagenz zur Bestimmung des Glucosegehalts bei Anwesenheit von Phenol und Peroxidase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
33528PHR2784D8015
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
grade
reagent grade
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
mp
105-110 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.), 107-109 °C
mp
105-110 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminoantipyrin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A4382-25G04061835326242
A4382-50G04061835326259
A4382-10G04061835326228
A4382-100G04061835326211
A4382-250G04061835326235
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the recommended storage method for stock solutions of item A4382, 4-Aminoantipyrine?
    1 answer
    1. To enhance solubility, it is advised to warm the tube at 37 ℃ and subsequently shake it in an ultrasonic bath for a brief period. Stock solutions can be stored at temperatures below -20℃ for several months. Ideally, it is recommended to prepare and utilize the solution on the same day. However, if advance preparation is necessary, stock solutions must be sealed and stored below -20℃. Prior to use, allowing the vial to reach room temperature for at least an hour is recommended.